4-Methoxyphenyl-β-D-galactopyranoside 98% min
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-methoxyphenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
BICL4165-25G BICL4165-5G
APOSBICL4165-25GEA 206 EUR InStock
APOSBICL4165-25G APOSBICL4165-5G
4-Methoxyphenyl-β-D-galactopyranoside 98% min
4-Methoxyphenyl-beta-D-galactopyranoside
Formule: C₁₃H₁₈O₇
MW: 286,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797126
Numéro CAS: 3150-20-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité