4-Methylphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-thiogalactopyranoside 99% min
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methylphenyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-beta-D-galactopyranoside
BICL4166-10G BICL4166-5G BICL4166-2G
APOSBICL4166-10GEA 978 EUR InStock
APOSBICL4166-10G APOSBICL4166-5G APOSBICL4166-2G
4-Methylphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-thiogalactopyranoside 99% min
4-Methylphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-thiogalactopyranoside
Formule: C₂₁H₂₆O₉S
MW: 454,49 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09750783
Numéro CAS: 28244-99-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité