Methyl-2,3-O-isopropylidene-β-D-ribofuranoside 98% min
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: ((3aR,4R,6R,6aR)-6-Methoxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl)methanol
BICL4175-10G BICL4175-25G BICL4175-50G
APOSBICL4175-10GEA 253 EUR InStock
APOSBICL4175-10G APOSBICL4175-25G APOSBICL4175-50G
Methyl-2,3-O-isopropylidene-β-D-ribofuranoside 98% min
Methyl-2,3-O-isopropylidene-beta-D-ribofuranoside
Formule: C₉H₁₆O₅
MW: 204,222 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00270040
Numéro CAS: 4099-85-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité