1,6-Anhydro-2,3,4-tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranose 98% min
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3,4-Tri-O-benzyl-1,6-anhydro-beta-D-glucopyranose
BICL4209-10G BICL4209-2G BICL4209-5G
APOSBICL4209-10GEA 1120 EUR InStock
APOSBICL4209-10G APOSBICL4209-2G APOSBICL4209-5G
1,6-Anhydro-2,3,4-tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranose 98% min
1,6-Anhydro-2,3,4-tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranose
Formule: C₂₇H₂₈O₅
MW: 432,52 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683260
Numéro CAS: 10548-46-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité