Cholesterol-3-sulphate sodium salt 95% min
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Cholesteryl sodium sulphate, Cholesteryl sulphate sodium
BICL4238-1G BICL4238-250MG BICL4238-500MG
APOSBICL4238-1GEA 1200 EUR InStock
APOSBICL4238-1G APOSBICL4238-250MG APOSBICL4238-500MG
Cholesterol-3-sulphate sodium salt 95% min
Cholesterol-3-sulphate sodium salt
Formule: C₂₇H₄₅O₄S·Na
MW: 488,7 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079091
Numéro CAS: 2864-50-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité