1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose 99% min
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSBICL4268-50GEA 80 EUR InStock
APOSBICL4268-50G APOSBICL4268-250G APOSBICL4268-100G
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose 99% min
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-glucofuranose
Formule: C₁₂H₂₀O₆
MW: 260,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005544
Numéro CAS: 582-52-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité