Methyl-Β-L-arabinopyranoside 98% min
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (2S,3R,4S,5S)-2-Methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
BICL4347-1G BICL4347-5G
APOSBICL4347-1GEA 62.5 EUR InStock
APOSBICL4347-1G APOSBICL4347-5G
Methyl-Β-L-arabinopyranoside 98% min
Methyl-Β-L-arabinopyranoside
Formule: C₆H₁₂O₅
MW: 164,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047547
Numéro CAS: 1825-00-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité