Methyl-4,6-O-benzylidene-ɑ-D-glucopyranoside 98% min
Fournisseur: Apollo Scientific
BICL4355-10G BICL4355-25G BICL4355-5G
APOSBICL4355-10GEA 490 EUR InStock
APOSBICL4355-10G APOSBICL4355-25G APOSBICL4355-5G
Methyl-4,6-O-benzylidene-ɑ-D-glucopyranoside 98% min
Methyl-4,6-O-benzylidene-alpha-D-glucopyranoside
Formule: C₁₄H₁₈O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006819
Numéro CAS: 3162-96-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité