X-β-D-cellobioside
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSBICS0106-1GEA 80 EUR InStock
APOSBICS0106-1G APOSBICS0106-500MG APOSBICS0106-250MG
X-β-D-cellobioside
X-β-D-cellobioside
Formule: C₂₀H₂₅BrClNO₁₁
MW: 570,78 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 177966-52-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité