Methyl-β-cyclodextrin (mixture of several Methylated) (DS~12)
Fournisseur: Apollo Scientific
BICY1002-25G BICY1002-5G BICY1002-100G
APOSBICY1002-25GEA 270 EUR InStock
APOSBICY1002-25G APOSBICY1002-5G APOSBICY1002-100G
Methyl-β-cyclodextrin (mixture of several Methylated) (DS~12)
Methyl-beta-cyclodextrin (mixture of several Methylated)
MW: 1303,3000 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074980
Numéro CAS: 128446-36-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité