(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine (DS~4.5)
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Hydroxypropyl Betadex, Hydroxypropyl-β-cyclodextrin, (2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin, HP-β-CD
BICY1076-25G BICY1076-100G
APOSBICY1076-25GEA 190 EUR InStock
APOSBICY1076-25G APOSBICY1076-100G
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine (DS~4.5)
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
Formule: C₆₃H₁₁₂O₄₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16621721
Numéro CAS: 128446-35-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité