Dicamba
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,6-Dichloro-2-methoxybenzoic acid, MDBA, 3,6-Dichloro-o-anisic acid
BID0159-1G BID0159-25G BID0159-5G
APOSBID0159-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSBID0159-1G APOSBID0159-25G APOSBID0159-5G
Dicamba
Dicamba
  • Plant tissue culture tested
Formule: C₈H₆Cl₂O₃
MW: 221,03 g/mol
Point de fusion: 112…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055283
Numéro CAS: 1918-00-9
EINECS: 217-635-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité