Deoxynivalenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3α,7α,15-Trihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one, DON, Vomitoxin
BID1001-1MG BID1001-5MG
APOSBID1001-1MGEA 203 EUR InStock
APOSBID1001-1MG APOSBID1001-5MG
Deoxynivalenol
Deoxynivalenol
Formule: C₁₅H₂₀O₆
MW: 296,3 g/mol
Point de fusion: 147…153 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 51481-10-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité