Dihydrocytochalasin B
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BID1004-1MG BID1004-5MG
APOSBID1004-1MGEA 321 EUR InStock
APOSBID1004-1MG APOSBID1004-5MG
Dihydrocytochalasin B
Dihydrocytochalasin B
Formule: C₂₉H₃₉NO₅
Point de fusion: 203…205 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 39156-67-7
EINECS: 254-324-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité