2'-Desoxyadénosine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (2R,3S,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol
BID1006-10G BID1006-25G BID1006-50G
APOSBID1006-10GEA 30.6 EUR InStock
APOSBID1006-10G APOSBID1006-25G APOSBID1006-50G
2'-Desoxyadénosine
2'-Desoxyadénosine
Formule: C₁₀H₁₃N₅O₃
MW: 251,24 g/mol
Point de fusion: 187…189 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00056003
Numéro CAS: 958-09-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité