2-Désoxy-2-fluoro-D-glucose
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BID1009-100MG BID1009-25MG BID1009-50MG
APOSBID1009-100MGEA 306 EUR InStock
APOSBID1009-100MG APOSBID1009-25MG APOSBID1009-50MG
2-Désoxy-2-fluoro-D-glucose
2-Désoxy-2-fluoro-D-glucose
Formule: C₆H₁₁FO₅
MW: 182,15 g/mol
Point de fusion: 170…176 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00077527
Numéro CAS: 29702-43-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité