1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSBID2040-500MGEA 14.7 EUR InStock
APOSBID2040-500MG APOSBID2040-5G APOSBID2040-1G
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Possible thiol oxidising agent
  • Protein
Formule: C₆H₁₂N₄O₂
MW: 172,19 g/mol
Point de fusion: 112…115 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00008318
Numéro CAS: 10465-78-8
EINECS: 233-951-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité