Docetaxel ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Taxotere
BID2710-100MG BID2710-1G
APOSBID2710-100MGEA 87 EUR InStock
APOSBID2710-100MG APOSBID2710-1G
Docetaxel ≥99%
Docetaxel
Formule: C₄₃H₅₃NO₁₄
MW: 807,89 g/mol
Point de fusion: 186…192 °C (dec.)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00800737
Numéro CAS: 114977-28-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité