Diosmetin
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5,7-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 5,7,3'-Trihydroxy-4'-methoxyflavone
BIDF1026-100MG BIDF1026-250MG
APOSBIDF1026-100MGEA 79.9 EUR InStock
APOSBIDF1026-100MG APOSBIDF1026-250MG
Diosmetin
Diosmetin
Formule: C₁₆H₁₂O₆
MW: 300,27 g/mol
Point de fusion: 259…264 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017425
Numéro CAS: 520-34-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité