Gossypin
Fournisseur: Apollo Scientific
BIDF1030-250MG BIDF1030-50MG BIDF1030-100MG
APOSBIDF1030-250MGEA 263 EUR InStock
APOSBIDF1030-250MG APOSBIDF1030-50MG APOSBIDF1030-100MG
Gossypin
Gossypin
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 652-78-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité