Érythromycine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSBIE0122-10GEA 33.5 EUR InStock
APOSBIE0122-10G APOSBIE0122-25G APOSBIE0122-100G
Érythromycine
Érythromycine
Erythromycin is a macrolide antibiotic with a bacteriostatic action against primarily gram-positive bacteria.
  • 960mcg/mg
Formule: C₃₇H₆₇NO₁₃
MW: 733,95 g/mol
Point de fusion: 133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084654
Numéro CAS: 114-07-8
EINECS: 204-040-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité