EDTA sel tétrasodique dihydraté
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIE0501-1KG BIE0501-500G
APOSBIE0501-1KGEA 37.7 EUR InStock
APOSBIE0501-1KG APOSBIE0501-500G
EDTA sel tétrasodique dihydraté
EDTA sel tétrasodique dihydraté
Formule: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150026
Numéro CAS: 10378-23-1
EINECS: 200-573-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité