Evans blue
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIE0601-25G BIE0601-5G
APOSBIE0601-25GEA 0 EUR InStock
APOSBIE0601-25G APOSBIE0601-5G
Evans blue
Evans blue
Formule: C₃₄H₂₈N₆O₁₄S₄
MW: 960,79 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004021
Numéro CAS: 314-13-6
EINECS: 206-242-5
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité