Sodium-3-[ethyl(m-tolyl)amino]-2-hydroxy-1-propanesulphonate hydrate ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIE0701-1G BIE0701-5G BIE0701-25G
APOSBIE0701-1GEA 17.6 EUR InStock
APOSBIE0701-1G APOSBIE0701-5G APOSBIE0701-25G
Sodium-3-[ethyl(m-tolyl)amino]-2-hydroxy-1-propanesulphonate hydrate ≥98%
Sodium-3-[ethyl(m-tolyl)amino]-2-hydroxy-1-propanesulphonate hydrate
Formule: C₁₂H₁₉NO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040641
Numéro CAS: 82692-93-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité