7-Éthoxycoumarine
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSBIE1002-5GEA 350 EUR InStock
APOSBIE1002-5G APOSBIE1002-1G APOSBIE1002-10G
7-Éthoxycoumarine
7-Éthoxycoumarine
Substrate for CYP2B6.
Formule: C₁₁H₁₀O₃
MW: 190,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006877
Numéro CAS: 31005-02-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité