(+/-)-Equol ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIE531-1G BIE531-5G BIE531-25G
APOSBIE531-1GEA 53.9 EUR InStock
APOSBIE531-1G APOSBIE531-5G APOSBIE531-25G
(+/-)-Equol ≥99%
(+/-)-Equol
Urinary metabolite of daidzein, produced by humans and horses.
Formule: C₁₅H₁₄O₃
Point de fusion: 158…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016662
Numéro CAS: 94105-90-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité