Enniatin B
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIE9700-1MG BIE9700-5MG
APOSBIE9700-1MGEA 270 EUR InStock
APOSBIE9700-1MG APOSBIE9700-5MG
Enniatin B
Enniatin B
Formule: C₃₃H₅₇N₃O₉
Point de fusion: 172…176 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 917-13-5
ONU: 3462
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité