Enniatin A
Fournisseur: Apollo Scientific
BIE9702-1MG
APOSBIE9702-1MGEA 524 EUR InStock
APOSBIE9702-1MG
Enniatin A
Enniatin A
Formule: C₃₆H₆₃N₃O₉
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2503-13-1
ONU: 3462
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité