5-Fluorouracile
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Fluorouracile5-FU
APOSBIF0123-5GEA 23.4 EUR InStock
APOSBIF0123-5G APOSBIF0123-50G APOSBIF0123-25G
5-Fluorouracile
5-Fluorouracile
This pyrimidine analogue, is an antineoplastic agent.
Formule: C₄H₃FN₂O₂
MW: 130,08 g/mol
Point d'ébullition: 190…200 °C/0,1mmHg
Point de fusion: 282…286 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006018
Numéro CAS: 51-21-8
EINECS: 200-085-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité