Fluticasone propionate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIF0710-500MG BIF0710-1G BIF0710-5G
APOSBIF0710-500MGEA 118 EUR InStock
APOSBIF0710-500MG APOSBIF0710-1G APOSBIF0710-5G
Fluticasone propionate
Fluticasone propionate
Formule: C₂₅H₃₁F₃O₅S
Point de fusion: 275 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00866007
Numéro CAS: 80474-14-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité