Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fisetin

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSBIF1001-1GEA 17.6 EUR InStock
APOSBIF1001-1G APOSBIF1001-500MG
Fisetin
Fisetin
Brown plant pigment.


Formule: C₁₅H₁₀O₆
MW: 286,24 g/mol
Point de fusion: >330 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00006829
Numéro CAS: 528-48-3
EINECS: 208-434-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité