Flavone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Phenylchromen-4-one
BIF1002-25G BIF1002-5G
APOSBIF1002-25GEA 357 EUR InStock
APOSBIF1002-25G APOSBIF1002-5G
Flavone
Flavone
Formule: C₁₅H₁₀O₂
MW: 222,24 g/mol
Point de fusion: 94…100 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006825
Numéro CAS: 525-82-6
EINECS: 208-383-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité