Tacrolimus
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: FR900506, Fujimycin, (3S,4R,5S,8R,9E,12S,14S,15R,16S,18R,19R,26aS)-5,6,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,24,25,26,26a-Hexadecahydro-5,19-dihydroxy-3-[(1E)-2-[(1R,3R,4R)-4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl]-1-methylethenyl]-14,16-dimethoxy-4,10,12,18-tetramethyl-8-(2-propen-1-yl)-15,19-epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclotricosine-1,7,20,21(4H,23H)-tetrone
BIF1003-250MG BIF1003-1G
APOSBIF1003-250MGEA 132 EUR InStock
APOSBIF1003-250MG APOSBIF1003-1G
Tacrolimus
Tacrolimus
Formule: C₄₄H₆₉NO₁₂
MW: 804,031 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00869853
Numéro CAS: 104987-11-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité