Fumonisin B2 (de Fusarium moniliforme)
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIF1005-1MG BIF1005-100UG
APOSBIF1005-1MGEA 551 EUR InStock
APOSBIF1005-1MG APOSBIF1005-100UG
Fumonisin B2 (de Fusarium moniliforme)
Fumonisin B2
Formule: C₃₄H₅₉NO₁₄
MW: 705,839 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00133350
Numéro CAS: 116355-84-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité