3,4-Dioxonaphtalène-1-sulfonate de sodium
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIF1006-25G BIF1006-5G
APOSBIF1006-25GEA 105 EUR InStock
APOSBIF1006-25G APOSBIF1006-5G
3,4-Dioxonaphtalène-1-sulfonate de sodium
3,4-Dioxonaphtalène-1-sulfonate de sodium
Formule: C₁₀H₅NaO₅S
Point de fusion: 289 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001700
Numéro CAS: 521-24-4
EINECS: 208-308-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité