Fumitremorgin C
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIF1010-10MG BIF1010-1MG BIF1010-5MG
APOSBIF1010-10MGEA 1900 EUR InStock
APOSBIF1010-10MG APOSBIF1010-1MG APOSBIF1010-5MG
Fumitremorgin C
Fumitremorgin C
Formule: C₂₂H₂₅N₃O₃
MW: 379,5 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 118974-02-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité