Fasudil hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-(1-Homopiperazinyl)sulphonylisoquinoline Hydrochloride, 1-(5-Isoquinolinesulphonyl)homopiperazine Hydrochloride, Fasudil HCl, 5-((1,4-Diazepan-1-yl)sulphonyl)isoquinoline hydrochloride
BIF105-1G BIF105-250MG
APOSBIF105-1GEA 154 EUR InStock
APOSBIF105-1G APOSBIF105-250MG
Fasudil hydrochloride
Fasudil hydrochloride
Kinase Inhibitor.
Formule: C₁₄H₁₇N₃O₂S
MW: 327,83 g/mol
Point de fusion: 222 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00943198
Numéro CAS: 105628-07-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité