Fluorescamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSBIF4008-5GEA 575 EUR InStock
APOSBIF4008-5G APOSBIF4008-1G APOSBIF4008-250MG
Fluorescamine
Fluorescamine
Reacts with primary amines to form stable, highlyfluorescent products.
Formule: C₁₇H₁₀O₄
MW: 278,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005928
Numéro CAS: 38183-12-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité