Riboflavine-5'-phosphate sodium salt USP
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIF4012-100G BIF4012-25G BIF4012-1KG
APOSBIF4012-100GEA 509 EUR InStock
APOSBIF4012-100G APOSBIF4012-25G APOSBIF4012-1KG
Riboflavine-5'-phosphate sodium salt USP
Riboflavine-5'-phosphate sodium salt
Formule: C₁₇H₂₀N₄NaO₉P
MW: 478,3256 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00065362
Numéro CAS: 130-40-5
EINECS: 204-988-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité