Fusidic acid acide libre
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (Z)-2-((3R,4S,5S,8S,9S,10S,11R,13R,14S,16S)-16-acetoxy-3,11-dihydroxy-4,8,10,14-tetramethyldodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17(2H,10H,14H)-ylidene)-6-methylhept-5-enoic acid, Fusidine
BIF6400-1G BIF6400-500MG BIF6400-5G
APOSBIF6400-1GEA 98.6 EUR InStock
APOSBIF6400-1G APOSBIF6400-500MG APOSBIF6400-5G
Fusidic acid acide libre
Fusidic acid
Suppresses nitric oxide lysis of pancreatic islet cells.
Formule: C₃₁H₄₈O₆
MW: 516,72 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00865135
Numéro CAS: 6990-06-3
EINECS: 230-256-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité