Fusidate sodium
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIF6401-1G BIF6401-5G BIF6401-10G
APOSBIF6401-1GEA 161 EUR InStock
APOSBIF6401-1G APOSBIF6401-5G APOSBIF6401-10G
Fusidate sodium
Fusidate sodium
Suppresses nitric oxide lysis of pancreatic islet cells.
Formule: C₃₁H₄₇NaO₆
MW: 538,701 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09054714
Numéro CAS: 751-94-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité