Rolipram ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIFK0003-100MG BIFK0003-10MG BIFK0003-250MG
APOSBIFK0003-100MGEA 125 EUR InStock
APOSBIFK0003-100MG APOSBIFK0003-10MG APOSBIFK0003-250MG
Rolipram ≥99%
Rolipram
Rolipram has two enantiomeric forms, R(-) and S(+).  This product is the racemic mixture of the two enantiomers.
Formule: C₁₆H₂₁NO₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00270906
Numéro CAS: 61413-54-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité