Topotecan hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
BIFK0005-10MG BIFK0005-50MG BIFK0005-100MG
APOSBIFK0005-10MGEA 65.5 EUR InStock
APOSBIFK0005-10MG APOSBIFK0005-50MG APOSBIFK0005-100MG
Topotecan hydrochloride
Topotecan hydrochloride
Formule: C₂₃H₂₃N₃O₅.HCl
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00866235
Numéro CAS: 119413-54-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité