4-Iodo-3-nitrobenzamide ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Iniparib
BIFK0012-100MG BIFK0012-200MG BIFK0012-500MG
APOSBIFK0012-100MGEA 71.2 EUR InStock
APOSBIFK0012-100MG APOSBIFK0012-200MG APOSBIFK0012-500MG
4-Iodo-3-nitrobenzamide ≥99%
4-Iodo-3-nitrobenzamide
Formule: C₇H₅IN₂O₃
MW: 292,0307 g/mol
Point de fusion: 147…158 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11110639
Numéro CAS: 160003-66-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité