Erlotinib base libre ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-[(3-Ethynylphenyl)amino]-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline
BIFK0019-1G BIFK0019-500MG
APOSBIFK0019-1GEA 126 EUR InStock
APOSBIFK0019-1G APOSBIFK0019-500MG
Erlotinib base libre ≥99%
Erlotinib
Erlotinib (as the hydrochloride salt) is the active ingredient in the drug product sold under the trade name Tarceva®.
Formule: C₂₂H₂₃N₃O₄
MW: 393,4357 g/mol
Point de fusion: 167…180 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08063588
Numéro CAS: 183321-74-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité