Etoposide ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (5R,5aR,8aR,9S)-9-(((4aR,6R,7R,8R,8aS)-7,8-Dihydroxy-2-methylhexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-6-yl)oxy)-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5,5a,8a,9-tetrahydrofuro[3',4':6,7]naphtho[2,3-d][1,3]dioxol-6(8H)-one, 4'-Demethylepipodophyllotoxin 9-(4,6-O-Ethylidene-beta-D-glucopyranoside)
BIFK0021-100MG BIFK0021-250MG
APOSBIFK0021-100MGEA 72.5 EUR InStock
APOSBIFK0021-100MG APOSBIFK0021-250MG
Etoposide ≥99%
Etoposide
Formule: C₂₉H₃₂O₁₃
MW: 588,56 g/mol
Point de fusion: 259…273 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00869325
Numéro CAS: 33419-42-0
EINECS: 251-509-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité