Imatinib ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-(4-Methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)phenyl)-4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)benzamide
BIFK0025-10G BIFK0025-1G BIFK0025-5G
APOSBIFK0025-10GEA 248 EUR InStock
APOSBIFK0025-10G APOSBIFK0025-1G APOSBIFK0025-5G
Imatinib ≥99%
Imatinib
Imatinib is the active ingredient in the drug sold under the trade name Gleevec® in USA or Glivec in Europe and Australia.
Formule: C₂₉H₃₁N₇O
MW: 493,62 g/mol
Point de fusion: 209…221 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD05662257
Numéro CAS: 152459-95-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité