Imatinib mesylate ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-(4-Methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)phenyl)-4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)benzamide methanesulphonate, Imatinib Methanesulphonate
BIFK0026-1G BIFK0026-5G BIFK0026-250MG
APOSBIFK0026-1GEA 116 EUR InStock
APOSBIFK0026-1G APOSBIFK0026-5G APOSBIFK0026-250MG
Imatinib mesylate ≥99%
Imatinib mesylate
Imatinib is the active ingredient in the drug sold under the trade name Gleevec® in USA or Glivec in Europe and Australia.
Formule: C₂₉H₃₁N₇O·CH₄SO₃
MW: 589,72 g/mol
Point de fusion: 203…224 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04307699
Numéro CAS: 220127-57-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité