Ruxolitinib (free base) base libre ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSBIFK0027-10MGEA 87.3 EUR InStock
APOSBIFK0027-10MG APOSBIFK0027-25MG APOSBIFK0027-5MG
Ruxolitinib (free base) base libre ≥99%
Ruxolitinib (free base)
Formule: C₁₇H₁₈N₆
MW: 306,4 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD12031592
Numéro CAS: 941678-49-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité