Motesanib diphosphate
Fournisseur: Apollo Scientific
BIFK0030-10MG BIFK0030-50MG BIFK0030-100MG
APOSBIFK0030-10MGEA 65.4 EUR InStock
APOSBIFK0030-10MG APOSBIFK0030-50MG APOSBIFK0030-100MG
Motesanib diphosphate
Motesanib diphosphate
Diphosphate Salt, >99%
Formule: C₂₂H₂₉N₅O₉P₂
MW: 569,4 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD12407403
Numéro CAS: 857876-30-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité